Kluczowe dokumenty
GE17-5448-01
Capto Blue
Cytiva 17-5448-01, pack of 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
Cibacron Blue
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5448-01
warunki przechowywania
(Solution of 0.1 M KH2PO4 and 20% Ethanol; 0.1 M Potassium Phosphate containing 20% Ethanol)
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
3-13
pojemność
>24 mg binding capacity(HSA/ml medium (Qb10 at 4 min residence time))
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Żywica powinowactwa Capto Blue z ligandem Cibacron Blue ma wyjątkowe właściwości ciśnienia i przepływu, umożliwiając szybkie przetwarzanie dużych objętości próbek albuminy i innych białek.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać lub usuwać albuminy za pomocą Blue Sepharose i Capto Blue firmy Cytiva.
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.