Kluczowe dokumenty
GE17-3717-01
Capto S ImpAct
Cytiva 17-3717-01, pack of 25 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
(-SO3)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3717-01
Matryca
high-flow agarose
śr. rozm. cząst.
50 μm (d50V)
cleaning in place
4-12
Zakres roboczy
3-14
pojemność
binding capacity(>85 mg BSA/mL medium, >90 mg lysozyme/ml medium, >100 mg IgG/ ml medium)
Opis ogólny
Ten nośnik chromatograficzny jest częścią naszej platformy nośników o wysokiej rozdzielczości opartej na linii produktów Capto. Polimerowy ligand, w połączeniu z atrybutami matrycy bazowej, nadaje temu wymieniaczowi kationów wysoką zdolność wiązania. Ponadto niewielki rozmiar kulek umożliwia oczyszczanie w wysokiej rozdzielczości.
Charakterystyka wysokiego przepływu mediów Capto pozwala na uzyskanie doskonałych właściwości przepływu ciśnieniowego. Wyjątkowa zdolność wiązania i rozdzielczość Capto S ImpAct, w połączeniu z możliwością pracy przy wysokich prędkościach przepływu i wysokościach złoża, zwiększają wydajność i elastyczność w projektowaniu procesów.
Capto S ImpAct to medium do chromatografii BioProcess opracowane do oczyszczania białek biofarmaceutycznych na dużą skalę. Oparta na dobrze znanej matrycy bazowej Capto, zapewnia wiele możliwości poprawy wydajności i prostego opracowywania procesów.
Capto S ImpAct jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych formatach paczkowanych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy nośników BioProcess, Capto S ImpAct spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
Capto S ImpAct to silny środek do chromatografii kationowymiennej (żywica) opracowany do pośredniego oczyszczania i polerowania przeciwciał monoklonalnych (MAbs) i innych biomolekuł.
  • Wysoka zdolność wiązania, > 100 mg MAb/ml medium.
  • Skuteczne usuwanie agregatów przy wysokim obciążeniu przeciwciałami monoklonalnymi.
  • Oczyszczanie i polerowanie pośrednie o wysokiej rozdzielczości w oparciu o ugruntowaną platformę Capto.
  • Elastyczność projektowania dzięki dużemu zakresowi przepływów i wysokości złoża dla łatwej optymalizacji i skalowania.
  • Wysoka wydajność umożliwiająca ekonomiczną produkcję.
  • Bezpieczeństwo dostaw i kompleksowe wsparcie regulacyjne.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)