Kluczowe dokumenty
WHA10936215
Whatman® qualitative filter paper, Grade 93
circles, diam. 150 mm, pack of 1000
Synonim(y):
Whatman filter, Z699683, filter paper, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman 1093-6215
Whatman Article No. 28417551 (US reference)
Parametry
2.6 psi wet burst
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
150 mm
grubość
145 μm
wielkość porów
10 μm (Particle retention)
gramatura
67 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc. Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
Grade 93: 10 μm (medium filter paper)
This filter paper is intermediate in speed and retention between Grades 1 and 4. Available in a dispenser pack, which can be attached to the wall or bench, placed on a shelf either upright or flat, and used as a normal carton or as a convenient dispenser. The envelopes are released individually for easy one-at-a-time removal. Package and envelopes are clearly marked for size and content.
Cechy i korzyści
  • Dostępne w opakowaniu z dozownikiem, które można przymocować do ściany lub ławki, umieścić na półce w pozycji pionowej lub płaskiej i używać jako zwykłego kartonu lub wygodnego dozownika.
  • Koperty są uwalniane pojedynczo, co ułatwia ich wyjmowanie.
  • Opakowanie i koperty są wyraźnie oznaczone pod względem rozmiaru i zawartości.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)