Kluczowe dokumenty
WHA67147502
Whatman® Polycap TC encapsulated filter for critical aqueous solutions
Polycap TC 75, pore size 0.2 μm, sterile, male inlet and outlet (Stepped barb)
Synonim(y):
filtry liniowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6714-7502
Whatman Article No. 28420183 (US reference)
Średnica
75 mm
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
male inlet and outlet (Stepped barb)
Opis ogólny
Filtry kapsułkowe Whatman Polycap TC zawierają hydrofilową membranę z polieterosulfonu (PES) o wysokim natężeniu przepływu, przeznaczoną do szerokiego zakresu technik filtracji wodnej w naukach przyrodniczych i zastosowaniach farmaceutycznych.
Membrany PES oniskim poziomie wiązania białek i biosafe
są z natury hydrofilowe, charakteryzują się niską ekstrahowalnością i wysokim natężeniem przepływu. Są bezpieczne biologicznie i usuwają drobne cząstki, bakterie i grzyby. Niski poziom wiązania białek minimalizuje niespecyficzne wiązanie białek i umożliwia zastosowania filtracyjne, takie jak czyszczenie/płukanie roztworów farmaceutycznych i zawiesin wirusowych, sterylizacja pożywek do hodowli tkankowych i filtracja ogólna. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap TC PES posiadają dwuwarstwowe membrany z polieterosulfonu (PES) i zapewniają wydajną filtrację roztworów wodnych. Są one zamknięte w termicznie stapianej obudowie polipropylenowej, aby wyeliminować środki powierzchniowo czynne i środki uwalniające pleśń, które mogłyby wpływać na analizę.
Cechy i korzyści
  • 100% integralność testowana podczas produkcji
  • Wyprodukowane zgodnie z normami ISO9001:2008 QMS
  • Charakterystyka adsorpcji białek przez membrany PES: HAS 0,4 µg/cm²; insulina 2,0 µg/cm²; gammaglobulina 1,5 µg/cm²
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)