Kluczowe dokumenty
WHA67153604
Whatman® Polycap TC encapsulated filter for critical aqueous solutions
Polycap TC 36 with filling bell, pore size 0.6-0.45 μm, sterile, male inlet and outlet (Stepped Barb)
Synonim(y):
filtry liniowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6715-3604
Whatman Article No. 28420188 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
0.6-0.45 μm
dopasowywanie
male inlet and outlet (Stepped Barb)
Opis ogólny
Filtry kapsułkowe Whatman Polycap TC zawierają hydrofilową membranę z polieterosulfonu (PES) o wysokim natężeniu przepływu, przeznaczoną do szerokiego zakresu technik filtracji wodnej w naukach przyrodniczych i zastosowaniach farmaceutycznych.
Membrany PES oniskim poziomie wiązania białek i biosafe
są z natury hydrofilowe, charakteryzują się niską ekstrahowalnością i wysokim natężeniem przepływu. Są bezpieczne biologicznie i usuwają drobne cząstki, bakterie i grzyby. Niski poziom wiązania białek minimalizuje niespecyficzne wiązanie białek i umożliwia zastosowania filtracyjne, takie jak czyszczenie/płukanie roztworów farmaceutycznych i zawiesin wirusowych, sterylizacja pożywek do hodowli tkankowych i filtracja ogólna. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap TC PES posiadają dwuwarstwowe membrany z polieterosulfonu (PES) i zapewniają wydajną filtrację roztworów wodnych. Są one zamknięte w termicznie stapianej obudowie polipropylenowej, aby wyeliminować środki powierzchniowo czynne i środki uwalniające pleśń, które mogłyby wpływać na analizę.
Cechy i korzyści
  • 100% integralność testowana podczas produkcji
  • Wyprodukowane zgodnie z normami ISO9001:2008 QMS
  • Charakterystyka adsorpcji białek przez membrany PES: HAS 0,4 µg/cm²; insulina 2,0 µg/cm²; gammaglobulina 1,5 µg/cm²
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)