WHA67143601
Whatman® Polycap TC encapsulated filter for critical aqueous solutions
Polycap TC 36, pore size 0.1 μm, sterile, SB inlet and outlet
Synonim(y):
Z754226
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
Właściwości
SB inlet and outlet
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 6714-3601
Whatman Article No. 28420178 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
0.1 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Membrany PES oniskim poziomie wiązania białek i biosafe
są z natury hydrofilowe, charakteryzują się niską ekstrahowalnością i wysokim natężeniem przepływu. Są bezpieczne biologicznie i usuwają drobne cząstki, bakterie i grzyby. Niski poziom wiązania białek minimalizuje niespecyficzne wiązanie białek i umożliwia zastosowania filtracyjne, takie jak czyszczenie/płukanie roztworów farmaceutycznych i zawiesin wirusowych, sterylizacja pożywek do hodowli tkankowych i filtracja ogólna. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap TC PES posiadają dwuwarstwowe membrany z polieterosulfonu (PES) i zapewniają wydajną filtrację roztworów wodnych. Są one zamknięte w termicznie stapianej obudowie polipropylenowej, aby wyeliminować środki powierzchniowo czynne i środki uwalniające pleśń, które mogłyby wpływać na analizę.
Cechy i korzyści
- 100% integralność testowana podczas produkcji
- Wyprodukowane zgodnie z normami ISO9001:2008 QMS
- Charakterystyka adsorpcji białek przez membrany PES: HAS 0,4 µg/cm²; insulina 2,0 µg/cm²; gammaglobulina 1,5 µg/cm²
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)