Kluczowe dokumenty
WHA67285100
Whatman® Polydisc HD heavy duty in-line filter
pore size 10 μm
Synonim(y):
filtr Whatman
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6728-5100
Whatman Article No. 28420237 (US reference)
wielkość porów
10 μm
Opis ogólny
Excellent flow rate characteristics and ideal for filtering large volumes to 1 liter of aqueous and solvent samples. Polydisc HD (Heavy Duty) is available in 5.0 and 10.0 μm retention ratings.
Features and Benefits
  • All polypropylene unit for aqueous and solvent samples
  • Broad solvent compatibility
Applications: Large volume sample preparation
Cechy i korzyści
  • Filtr liniowy podłączany do węża o pojemności do 1000 ml
  • Filtr o wysokim przepływie i trwałej konstrukcji wykonanej w całości z polipropylenu
  • Szeroka kompatybilność z wodami i rozpuszczalnikami
  • Retencja cieczy na poziomie 99
  • Dostępne w rozmiarach porów 5 i 10 µm
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)