WHA68095002
Whatman® alumina Anodisc filter discs 0.2 μm pore size
transparent, hydrophilic, PP support ring, 50 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
membrany filtracyjne
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® Anodisc inorganic filter membrane, supported, diam. 47 mm, pore size 0.02 μm, autoclavable: no
Materiały
alumina based membrane cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable: no
hydrophilic
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-5002
Whatman Article No. 28420411 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.02 μm
Opis ogólny
The Anopore inorganic membrane (Anodisc) is well suited for a wide range of laboratory filtration applications. This novel material has a precise, nondeformable honeycomb pore structure with no lateral crossovers between individual pores, that filters at precisely the stated cut-off, allowing no larger sized particles to pass through the membrane. The Anopore inorganic membrane is composed of a high purity alumina matrix that is manufactured electrochemically. The membrane also exhibits low protein binding, has minimal autofluorescence, is nontoxic, and supports cellular growth.
The precise pore structure and narrow pore size distribution of the Anopore membrane ensure a high level of particle removal efficiency. Microorganisms and particulate material are captured on the surface of the membrane for subsequent analysis by light or electron microscopy. When wet, the membrane is virtually transparent, which means that retained particles do not need to be transferred to another surface before microscopic examination.
The membrane is hydrophilic and is compatible with most solvents and aqueous material. No monomers, plasticizers, adhesives, surfactants or wetting agents are used in the manufacturing process, which eliminates sample contamination and ensures low protein binding and minimal loss of sample.
Zastosowanie
- Filtracja i odgazowanie fazy ruchomej HPLC
- Ultra czyszczenie rozpuszczalników
- Analiza grawimetryczna
- Wytłaczanie liposomów
- Badania z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej
- Analiza bakteryjna za pomocą epifluorescencyjnej mikroskopii świetlnej
- Filtracja mikrometryczna i nanometryczna
- Tworzenie nanoprętów metalowych
Cechy i korzyści
- Wysoka gęstość porów i wąski rozkład wielkości porów sprawiają, że jest to niezwykle precyzyjna membrana.
- Szeroka kompatybilność z rozpuszczalnikami zmniejsza potrzebę przechowywania różnych membran w laboratorium.
- Brak dodatków stosowanych w procesie produkcyjnym zapewnia minimalną ekstrahowalność i brak zanieczyszczenia próbki.
- Niezwykle niskie wiązanie białek minimalizuje straty próbki.
- Praktycznie przezroczysta w stanie mokrym, dzięki czemu doskonale nadaje się do badań mikroskopowych.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)