Z255998
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
Synonim(y):
przewody próżniowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opis
heavy wall
opakowanie
pkg of 10 feet
rurki śr. wewn. × śr. zewn.
1/4 in. × 1 in.
rozmiar ścianki
3/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z255998-1PAK | 4061832332376 |