Z255858
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 5/8 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 50 feet
śr. wewn. × śr. zewn.
1/4 in. × 5/8 in.
rozmiar ścianki
3/16 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
High-purity, seamless, amber tubing for general-purpose use with liquids and gases. Durometer: 35 ±5. Talc-free.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z255858-1PAK | 4061832332338 |