Key Documents
Z256005
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 3/8 in. × 1 1/8 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
opis
heavy wall
opakowanie
pkg of 10 feet
rurki śr. wewn. × śr. zewn.
3/8 in. × 1 1/8 in.
rozmiar ścianki
3/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)