Kluczowe dokumenty
XX2504755
Millipore
Tubing, 1/4in. x 23in., latex
About This Item
Kod UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiały
latex
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
śr. wewn.
6.3 mm (0.25 in.)
Długość
58 cm
moc wejściowa
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Warunki transportu
ambient
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclavable (Cannot be autoclaved with filter holder in place. Filter may be damaged by extractables from tubing)