Z262293
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 20 L/min, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
laboratoryjna pompa próżniowa, mini membranowa pompa próżniowa, mini pompa próżniowa, pompa próżniowa
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KNF
Parametry
≤6 torr vacuum
20 L/min pumping speed
dł. × szer. × wys.
12.2 in. × 6.2 in. × 8 in.
masa
21 lb (9.5 kg)
Opis ogólny
- Głowice z litego PTFE
- Membrana pokryta PTFE
- Bezolejowa praca zapewnia czystość pompowanego medium
- Nowy system zaworów wieloportowych z dyskami Kalrez poprawia przepływ i niezawodność
- Dwa stopnie
- Króćce do węży o średnicy wewnętrznej 10 mm na portach
Cechy i korzyści
- Głowice z litego PTFEMembrana pokryta PTFE.
- Bezolejowa praca zapewnia czystość pompowanego medium.
- Nowy system zaworów wieloportowych z dyskami Kalrez poprawia przepływ i niezawodność.
- Dwa stopnie.
- Króćce do węży o średnicy wewnętrznej 0 mm na portach.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z262293-1EA | 4061833293928 |
Z262293GB-1EA | |
Z262293CH-1EA | |
Z262293EU-1EA | 4061833293935 |
Z262293FR-1EA | |
Z262293GE-1EA |