Z288217
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KNF
Parametry
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
dł. × szer. × wys.
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
masa
27 lb (12.3 kg)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
- Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
- New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
- Two stages.
- 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)