Key Documents
23029-U
Replacement needles for 6 port Mini-Vap
stainless steel, pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 6 ea
Opis ogólny
Replacement needles for 6 port Mini-Vap is an accessory used along with a 6-port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.