Kluczowe dokumenty
Z512966
Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 0-15 psig, CGA Inlet size 170
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
delivery pressure measuring range
0-15 psig
rozmiar wlotu kwasu chlorogenowego
170
Opis ogólny
- Jednostopniowy
- Złącze wlotowe CGA, zawór iglicowy wylotowy z ¼ in. Przyłącze NPTM
- Maks. ciśnienie wlotowe: 0-3000 psig
- Zakres temperatur: -40 do 140°F
- Korpus ze stali nierdzewnej 316, powierzchnia pomiarowa 1 ½ cala, uszczelki PTFE i wewnętrzne tuleje cierne
- Złącze NPTF maska-odpowietrznik(1/8 cala) do podłączenia regulatora do wyciągu w przypadku awarii membrany; złącza rurowe maska-odpowietrznik należy zamawiać osobno.
- Używaj z zaworami "T" (wymienionymi osobno) podczas regulacji gazów korozyjnych, aby zminimalizować hydrolizę gazu i korozję sprzętu.
- Do zastosowań wymagających wysokiej czystości
Butlowe reduktory gazu zawierają podkładkę uszczelniającą z PTFE. Zapasowe podkładki uszczelniające PTFE należy zamawiać osobno.
Inne uwagi
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z512966-1EA | 4061833351758 |