Kluczowe dokumenty
523208
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
95 atom % D
Synonim(y):
Jodek trifenylo(trideuteriometylo)fosfoniowy
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
95 atom % D
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
186-188 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Klucz InChI
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?