Kluczowe dokumenty
8.18841
Sigma-Aldrich
1-Chloropropan
for synthesis
Synonim(y):
1-Chlorpropane, Propyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
208-749-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
373 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
520 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
2.6-11.1 % (v/v)
mp
-122 °C
temp. przejścia
flash point -18 °C
gęstość
0.89 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
ClCCC
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identity (IR): conforms
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup