Key Documents
E24905
Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
≥99%
Synonim(y):
Parbenate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
mp
63-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Progress in Development of Dental Restorative Materials