Merck
42582
Supelco
Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
Beilstein:
2210233
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
opis
qNMR Standard for organic solvents (~1.3; 3.0; 4.3; 6.7; 7.8 ppm)
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable ((standard))
qNMR: suitable
mp
63-66 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(dimetyloamino)benzoesan etylu może mieć tendencję do generowania wolnych rodników przy oświetleniu, a zatem może znaleźć zastosowanie jako przemysłowy fotoinicjator do polimeryzacji.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Sprawdź całą naszą ofertę ilościowe standardy NMR (standardy qNMR).
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Chemical Shift: ~1.3; 3.0; 4.3; 6.7; 7.8 ppm (chemical shifts may slightly vary depending on the experimental conditions)
suitable NMR solvents: MeOD, DMSO-d6, CDCl3
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sunscreen Photobiology: Molecular, Cellular and Physiological Aspects (2013)
H Lygre et al.
European journal of oral sciences, 107(5), 378-383 (1999-10-09)
Results are reported from a study on the in vitro separation and identification of leachables from three different polymer-based dental filling materials by using a combined method of gas chromatography and mass spectrometry. The median number of separable organic leachables
Mario Seiss et al.
Archives of toxicology, 83(12), 1109-1115 (2009-09-23)
This study investigated the leaching of ingredients from several commercial dental composite resins cured with LED, and immersed in methanol or water for 24 h, respectively. The composites used were: Admira Dentin (VOCO), Artemis Schmelz (Enamel) (Ivoclar Vivadent), Els extra
Mihaela Roxana Cimpan et al.
Clinical oral investigations, 9(3), 168-172 (2005-05-06)
4-N,N-Dimethyl amino benzoic acid ethylester (DMABEE), a leachable lipophilic component of polymer-based dental-filling materials, has been shown to interact with cell membrane phospholipids, such as phosphatidylcholine and phosphatidylserine (PS). One marker of cellular death by apoptosis is the change in
Magali Dewaele et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(12), 1576-1584 (2009-09-15)
The purpose of this study was to investigate the effect of light-curing protocol on degree of conversion (DC), volume contraction (C), elastic modulus (E), and glass transition temperature (T(g)) as measured on a model polymer. It was a further aim
Produkty
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
Powiązane treści
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.
ChemisTwin automatyzuje interpretację wyników NMR, oszczędzając czas dzięki potwierdzaniu struktury i ilościowym pomiarom NMR przy użyciu elektronicznych materiałów referencyjnych.