Key Documents
01380
Ethylene carbonate
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Standard for quantitative NMR
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
3.04 (vs air)
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
qNMR: suitable
tw
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Klucz InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Enhancement of chiral synthesis: Ethylene carbonate is utilized as a solvent in iridium-catalyzed asymmetric synthesis processes, improving the production of chiral N-substituted 2-pyridones, which are valuable in pharmaceutical applications (Wang et al., 2024).
- Corrosion behavior in battery electrolytes: Studies on the corrosion behavior of aluminum current collectors in LiFSI electrolytes highlight the role of ethylene carbonate in enhancing the stability and efficiency of battery electrolytes (Yuan et al., 2024).
- High-safety quasi-solid-state batteries: Research involving in situ polymerization facilitated by ethylene carbonate leads to the development of practical high-safety quasi-solid-state batteries, enhancing energy storage technologies (Rui et al., 2024).
- Voltage oscillation in sodium-ion batteries: Ethylene carbonate′s properties are critical in understanding and managing voltage oscillation in sodium-ion batteries, particularly in extreme conditions such as operating at -40 °C (Que et al., 2024).
- Long-life cycling of lithium-metal batteries: The use of ethylene carbonate in in situ polymerized quasi-solid electrolytes compounded with ionic liquid contributes to the long-life cycling and operational stability of high-voltage (4.45 V) lithium-metal batteries (Ma et al., 2024).
Polecane produkty
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.
ChemisTwin automatyzuje interpretację wyników NMR, oszczędzając czas dzięki potwierdzaniu struktury i ilościowym pomiarom NMR przy użyciu elektronicznych materiałów referencyjnych.