Merck
901612
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
Synonim(y):
1,3-dioksolan-2-on, Węglan glikolu
About This Item
Wzór liniowy:
C3H4O3
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1 M in DMF
gęstość
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Klucz InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cenny budulec lub rozpuszczalnik oferowany jako roztwór w dimetyloformamidzie dla wygodniejszej obsługi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
137.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)