Kluczowe dokumenty
SAB1409345
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFS4 antibody produced in mouse
clone 3A4, ascites fluid, solution
Synonim(y):
AQDQ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFS4(4724)
Opis ogólny
This gene encodes an accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), or NADH:ubiquinone oxidoreductase, the first multi-subunit enzyme complex of the mitochondrial respiratory chain. Complex I plays a vital role in cellular ATP production, the primary source of energy for many crucial processes in living cells. It removes electrons from NADH and passes them by a series of different protein-coupled redox centers to the electron acceptor ubiquinone. In well-coupled mitochondria, the electron flux leads to ATP generation via the building of a proton gradient across the inner membrane. Complex I is composed of at least 41 subunits, of which 7 are encoded by the mitochondrial genome and the remainder by nuclear genes. (provided by RefSeq)
Immunogen
NDUFS4 (AAH05270, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAVSMSVVLRQTLWRRRAVAVAALSVSRVPTRSLRTSSWRLAQDQTQDTQLITVDEKLDITTLTGVPEEHIKTRKVRIFVPARNNMQSGVNNTKKWKMEFDTRERWENPLMGWASTADPLSNMVLTFSTKEDAVSFAEKNGWSYDIEERKVPKPKSKSYGANFSWNKRTRVSTK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)