Kluczowe dokumenty
SAB4503896
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-AS160 (pThr642) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 146 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr642)
informacje o genach
human ... TBC1D4(9882)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego AS160 wokół miejsca fosforylacji Thr642.
Zakres immunogenu: 611-660
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isehaq Al-Huseini et al.
Scientific reports, 9(1), 14801-14801 (2019-10-17)
Inflammation resulting from virus infection is the cause of myocarditis; however, the precise mechanism by which inflammation induces cardiac dysfunction is still unclear. In this study, we investigated the contribution of insulin signalling to inflammatory cardiac dysfunction induced by the
Tamas Kocsis et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 312(3), E150-E160 (2016-12-15)
The TGFβ family member myostatin (growth/differentiation factor-8) is a negative regulator of skeletal muscle growth. The hypermuscular
Hakam Alkhateeb et al.
Journal of physiology and biochemistry, 73(4), 605-612 (2017-10-04)
Insulin resistance in skeletal muscle is a feature associated with exposure to an excess of saturated fatty acids such as palmitate. Oleic acid has been shown to blunt palmitate-induced insulin resistance in muscle cells. However, there is no literature available
Xiufang Chen et al.
European journal of pharmacology, 818, 115-123 (2017-10-25)
Puerarin, a major active isoflavone extracted from the root of Pueraria lobate, significantly increases plasma β-endorphin and insulin levels and improves impaired insulin signaling in diabetic animals. However, the target tissues and underlying mechanisms in and through which puerarin functions
Guodong Pan et al.
European journal of pharmacology, 839, 76-81 (2018-09-22)
A vast majority of type-2 diabetic patients (~65%) die of cardiovascular complications including heart failure (HF). In diabetic hearts, levels of 4-hydroxy-2-nonenal (4HNE), a reactive aldehyde that is produced upon lipid peroxidation, were increased. We also demonstrated that in diabetic