Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0004724M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFS4 antibody produced in mouse
clone 1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AQDQ, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 4, 18kDa (NADH-coenzyme Q reductase)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFS4(4724)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę pomocniczą dehydrogenazy NADH mitochondrialnego łańcucha oddechowego (Complex I) lub oksydoreduktazy NADH:ubichinon, pierwszego wielopodjednostkowego kompleksu enzymatycznego mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Kompleks I odgrywa istotną rolę w komórkowej produkcji ATP, głównego źródła energii dla wielu kluczowych procesów w żywych komórkach. Usuwa elektrony z NADH i przekazuje je przez szereg różnych sprzężonych z białkami centrów redoks do akceptora elektronów - ubichinonu. W dobrze sprzężonych mitochondriach strumień elektronów prowadzi do generowania ATP poprzez budowanie gradientu protonowego przez błonę wewnętrzną. Kompleks I składa się z co najmniej 41 podjednostek, z których 7 jest kodowanych przez genom mitochondrialny, a pozostałe przez geny jądrowe. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NDUFS4 (NP_002486, 66 a.a. ~ 175 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GVPEEHIKTRKVRIFVPARNNMQSGVNNTKKWKMEFDTRERWENPLMGWASTADPLSNMVLTFSTKEDAVSFAEKNGWSYDIEERKVPKPSKSYGANFSWNKRTRVSTK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Muyu Yu et al.
International journal of biological sciences, 17(7), 1693-1707 (2021-05-18)
This study is to investigate the relationship between berberine (BBR) and mitochondrial complex I in lipid metabolism. BBR reversed high-fat diet-induced obesity, hepatic steatosis, hyperlipidemia and insulin resistance in mice. Fatty acid consumption, β-oxidation and lipogenesis were attenuated in liver
Mihriban Özsoy et al.
Experimental gerontology, 135, 110924-110924 (2020-03-17)
Mitochondria produce cellular energy via oxidative phosphorylation (OXPHOS), mediated by respiratory chain complexes I to IV and ATP synthase (complex V). Mitochondrial respiratory complexes have been shown to decline with age in several tissues. As the intestinal epithelium is a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0004724M1-100UG4061831634662