Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Key Documents
SAB5701653
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.15 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFS4(4724)
Opis ogólny
This gene encodes an nuclear-encoded accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (complex I, or NADH:ubiquinone oxidoreductase). Complex I removes electrons from NADH and passes them to the electron acceptor ubiquinone. Mutations in this gene can cause mitochondrial complex I deficiencies such as Leigh syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human NDUFS4
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1