Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701543
Sigma-Aldrich
Anty-Arp3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.58 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTR3(10096)
Opis ogólny
Specyficzna funkcja tego genu nie została jeszcze określona; wiadomo jednak, że kodowane przez niego białko jest głównym składnikiem kompleksu ARP2/3. Kompleks ten znajduje się na powierzchni komórki i jest niezbędny dla kształtu i ruchliwości komórki poprzez montaż i wypukłość aktyny lamellipodialnej. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2013].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Arp3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)