Merck
701629
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24F6RhSb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
58-60 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.6FH.Rh.Sb/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;6*1H;;/q;;;;;;;;+1;+5/p-6/b2*2-1-,8-7-;;;;;;;;
Klucz InChI
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Zastosowanie
Catalyst for:
  • [3+2] Cycloaddition
  • Preparation of diastereomeric chiral phosphorus mon- and bidentate diamidophosphite ligands based on dianydromannitol and their use in asymmetric metallocomplex catalysis
  • C-C bond-forming hydrogenation
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3