Kluczowe dokumenty
676802
Ethylene carbonate
anhydrous, 99%
Synonim(y):
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3.04 (vs air)
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Próba
99%
Formularz
solid
granice wybuchowości
3.6-16.1 % (lit.)
zanieczyszczenia
≤0.006% water
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Klucz InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- EC can be an effective liquefying reagent for cellulose liquefaction.
- Dimethyl carbonate (DMC) can be synthesized via the transesterification of EC and methanol.
- EC can be a non-hazardous alternative to phosgene and isocyanates for the synthesis of polyurethanes.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?