Kluczowe dokumenty
382172
Sigma-Aldrich
Inhibitor deacetylazy histonowej VI, HNHA
The Histone Deacetylase Inhibitor VI, HNHA, also referenced under CAS 926908-04-5, controls the biological activity of Histone Deacetylase.
Synonim(y):
N-hydroksy-7-(2-naftylotio)heptanomid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(CCCCCCC(=O)NO)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C17H21NO2S/c19-17(18-20)9-3-1-2-6-12-21-16-11-10-14-7-4-5-8-15(14)13-16/h4-5,7-8,10-11,13,20H,1-3,6,9,12H2,(H,18,19)
Klucz InChI
KPNNXHVGOKRBEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek analog SAHA na bazie hydroksyamidu, który silnie hamuje aktywność deacetylazy histonowej (HDAC) (IC50 = 100 nM). Wykazano, że indukuje acetylację histonów i transkrypcję p21 z jednoczesnym hamowaniem progresji cyklu komórkowego w ludzkich komórkach włókniakomięsaka HT1080. Wykazano, że jest silniejszy niż SAHA w hamowaniu wzrostu guza w mysim modelu ksenograficznym in vivo.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kim, D.H., et al. 2007. Biochem. Biophys. Res. Commun.356, 233.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong Hoon Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 356(1), 233-238 (2007-03-14)
Histone deacetylase (HDAC), a key enzyme in gene expression and carcinogenesis, is considered an attractive target molecule for cancer therapy. Here, we report a new synthetic small molecule, N-hydroxy-7-(2-naphthylthio) heptanomide (HNHA), as a HDAC inhibitor with anti-tumor activity both in