Kluczowe dokumenty
324732
Sigma-Aldrich
Inhibitor ErbB2 II
The ErbB2 Inhibitor II, also referenced under CAS 928207-02-7, controls the biological activity of ErbB2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
4-(3-Phenoxyphenyl)-5-cyano-2H-1,2,3-triazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek triazolowy, który celuje w miejsce wiążące ATP erbB2/HER2 i zmniejsza fosforylację erbB2 w komórkach MDA-MB-453 (IC50 = 6,6 µM), ale nie nadekspresji erbB1 w komórkach MDA-MB-468, nawet w stężeniach tak wysokich jak 100 µM. Wykazano, że hamuje wzrost MDA-MB-453 z IC50 30,9 µM.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Cheng, Z. Y., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem.15, 1533.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3