Kluczowe dokumenty
506106
Sigma-Aldrich
p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
The p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, also referenced under CAS 42521-82-4, controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
2,2ʹ-dihydroksy-1,1ʹ-dinaphthyldisulfide, inhibitor PAK III
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S(Sc3c4c(ccc3O)cccc4)c1c2c(ccc1O)cccc2
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Klucz InChI
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable symmetrical disulfide allosteric inhibitor that selectively targets the autoregulatory domain of group I, but not group II, PAKs (p21-activated kinases) and prevents the activation of PAK1/2/3 (% inhibition= 95, 70, and 60, respectively, with 10 µM inhibitor; IC50 = 2.5 µM for PAK1). Specificity test shows ≥ 50% inhibition, in the presence of 10 µM ATP and inhibitor, against 9 of 214 non-PAK human kinases. Shown to effectively suppress both basal and PDGF-induced PAK activation at 30 µM in mouse embryonic fibroblasts. IPA-3 does not inhibit the enzymatic activity of preactivated PAKs and reduction of the intramolecular disulfide bond of IPA-3 by DTT renders it inactive.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Inne uwagi
Deacon, S.W., et al. 2008. Chem. Biol.15, 322.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3