420130
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor III, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂, inhibitor SAPK III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
acetic acid: 100 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
JNK
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1