5.34354
p300/CBP Inhibitor X, EML425
Synonim(y):
p300/CBP Inhibitor X, EML425, 1,3-dibenzyl-5-(4-hydroxy-2,6-dimethylbenzylidene)pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, EML-425, p300/CBP Acetyltransferase Inhibitor, EML425
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
p300/CBP
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3