382110
Histone Acetyltransferase Inhibitor II
The Histone Acetyltransferase Inhibitor II, also referenced under CAS 932749-62-7, controls the biological activity of Histone Acetyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
2, 6-bis-(3-bromo-4-hydroksybenzylideno)cykloheksanon, inhibitor HAT II, inhibitor p300/CBP II, inhibitor GCN5 I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1c(ccc(c1)\C=C2/CCC\C(=C/c3cc(c(cc3)O)Br)\C/2=O)O
InChI
1S/C20H16Br2O3/c21-16-10-12(4-6-18(16)23)8-14-2-1-3-15(20(14)25)9-13-5-7-19(24)17(22)11-13/h4-11,23-24H,1-3H2/b14-8+,15-9+
Klucz InChI
YOLKEKNTCBWPSD-VOMDNODZSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1