SRP0329
PADI-4 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Peptidyl arginine deiminase, type IV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥65% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
75 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PADI4(23569)
Opis ogólny
Gen PADI4 (deiminaza peptydyloargininowa 4) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p36 i jest jednym z czterech PADI występujących u ludzi. Białko PADI4 składa się z 663 aminokwasów kodowanych przez 2238 par zasad cDNA PADI4. Białko to ulega ekspresji w limfocytach T CD3+ krwi obwodowej, limfocytach B CD20+, neutrofilach CD15+ i monocytach CD68+. Ulega ekspresji w tkankach krwiotwórczych, takich jak śledziona, grasica, leukocyty krwi obwodowej, wątroba płodu i szpik kostny.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
PADI (deiminazy peptydyloargininowe) są odpowiedzialne za potranslacyjną konwersję peptydyloargininy do cytruliny w obecności jonów wapnia. Cytrulinacja może powodować zmiany konformacyjne i funkcjonalne białek docelowych. U osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) gen ten ulega ekspresji w komórkach hematologicznych i tkankach maziowych, a wariant tego genu jest związany z podatnością na RZS. Ekspresja tego białka jest związana z hipermetylacją DNA w ostrej białaczce promielocytowej (APL), a szlak sygnałowy PAD4/SOX4/PU.1 odgrywa rolę w zaangażowanym różnicowaniu komórek APL w komórki granulocytarne.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lise Boon et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 95, 68-83 (2020-11-07)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are enzymes with critical roles in biology and pathology. Glycosylation, nitrosylation and proteolysis are known posttranslational modifications (PTMs) regulating intrinsically the activities of MMPs. We discovered MMP citrullination by peptidyl arginine deiminases (PADs) as a new PTM.
Functional haplotypes of PADI4, encoding citrullinating enzyme peptidylarginine deiminase 4, are associated with rheumatoid arthritis.
Suzuki A et al
Nature Genetics, 34(4), 395-402 (2003)
Rachida Nachat et al.
The Journal of investigative dermatology, 124(2), 384-393 (2005-01-29)
Post-translational conversion of arginine to citrulline residues is catalyzed by peptidylarginine deiminases (PAD). Although the existence of five isoforms of PAD has been reported in rodents and humans, their tissue distribution, substrate specificity, and physiological function have yet to be
A novel PAD4/SOX4/PU.1 signaling pathway is involved in the committed differentiation of acute promyelocytic leukemia cells into granulocytic cells.
Song G et al
Oncotarget, 7(3), 3144-3157 (2016)
Localization of peptidylarginine deiminase 4 (PADI4) and citrullinated protein in synovial tissue of rheumatoid arthritis.
Chang X et al
Rheumatology (Oxford, England), 44(1), 40-50 (2005)