G004718
HPLC Analysis of 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl Hydrogenphosphate Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP™
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: 20 mM ammonium acetate in: (A) acetonitrile; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)