Merck
676438
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromo-1,1′-binaphthyl
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
178-183 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2ccccc2c1-c3c(Br)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H
Klucz InChI
IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)