Merck
330647
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl
99%
Synonim(y):
1-(bromometylo)-2-[2-(bromometylo)fenylo]benzen, 2,2′-bis(bromometylo)-1,1′-bifenyl, 2,2′-bis(bromometylo)bifenyl, 2,2′-di(bromometylo)bifenyl, o,o′-bis(bromometylo)bifenyl
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
90-92 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCc1ccccc1-c2ccccc2CBr
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
VDXGURZGBXUKES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2,2′-bis(bromometylo)-1,1′-bifenyl został użyty do otrzymania jednojądrowego kompleksu rodu(III) z dziewięcioczłonowym pierścieniem S, S-chelatowym. Wykorzystano go również do otrzymania 1,1′-binaftylo-podstawionego kwasu α-aminoizomasłowego, nowej chiralnej atropoizomerycznej α,α-dipodstawionej glicyny.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nobuto Yoshinari et al.
Inorganic chemistry, 47(17), 7450-7452 (2008-08-07)
Treatment of fac-[Rh(aet) 3] (aet = 2-aminoethanethiolate) with 2,2'-bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl gave a mononuclear rhodium(III) complex with a nine-membered S, S-chelate ring, fac-[Rh(aet)(L)] (2+) ([ 1] (2+), L = 2,2'-bis(2-aminoethylthiomethyl)-1,1'-biphenyl). Complex [ 1] (2+) afforded a pair of atrop diastereomers, Delta SS(
Novel α, α-disubstituted a-aminoacids with axial dissymmetry and their N-or C-protected derivatives.
Mazaleyrat J-P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(4), 619-631 (1997)