FCMAB180F
Milli-Mark® Anti-CD13-FITC Antibody, clone WM-47
clone WM-47, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Aminopeptidase N (AP-N), hAPN, Alanyl aminopeptidase, Microsomal aminopeptidase, Aminopeptidase M (AP-M), gp150, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WM-47, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANPEP(290)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-CD13, WM-47, was included in the Fourth and Fifth International Workshop and Conference on Leucocyte Differentiation Antigens and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD 13 (Ashmun, 1995; Look, 1989).
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
PBMCs
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2