SAB5500103
Anti-F4/80 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP115, affinity isolated antibody
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP115, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADGRE1(2015)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2