Kluczowe dokumenty
716960
Sigma-Aldrich
Gold microrods
dispersion (H2O)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Masa cząsteczkowa:
196.97
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
colloidal suspension
dispersion (H2O)
zawiera
CTAB as stabilizer
stężenie
50 μg/mL in H2O
śr. × dł.
200 nm × 1,000 nm ± 20%
średnica
200 nm
pH
3.0-5.0
gęstość
1 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<10% CV length, monodispersity)
>95 (rods)
temp. przechowywania
2-8°C
Właściwości fizyczne
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Informacje prawne
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z metodami zastrzeżonymi w patentach U.S. Pat. Nr 8,956,440 i 8,241,922.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Surface-enhanced Solar Energy Conversion Systems Using Gold and Silver Nanoparticles
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.