Kluczowe dokumenty
907766
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Nano
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx, Stabilizer-Nano jest składnikiem naszych zestawów do formulacji leków NanoFabTx (909637, 917796, 918881), które zawierają dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx, Stabilizer-Nano jest stabilizatorem polimerowym.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx, Stabilizer-Nano może być stosowany jako uzupełnienie składnika w naszych zestawach do formulacji leków NanoFabTx (909637, 917796, 918881).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)