Merck
43884
Supelco
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde
analytical standard
Synonim(y):
4-tert-Butyl-α-methyl-benzenepropanal, 4-tert-Butyl-α-methyl-hydrocinnamaldehyde, Butylphenyl methylpropional, Lilial
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.31
Beilstein:
880140
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.3% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504-1.506
gęstość
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Klucz InChI
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd jest sklasyfikowany w klasie syntetycznych związków zapachowych szeroko stosowanych w produktach konsumenckich, takich jak perfumy, balsamy po goleniu, kosmetyki itp.
Zastosowanie
2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehydu w:
  • próbkach ludzkiego moczu metodą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (UHPLC-MS/MS) wyposażonej w źródło jonizacji elektrorozpryskowej (ESI) i tryb wykrywania wielokrotnego monitorowania reakcji (MRM).
  • Dezodoranty i odświeżacze powietrza poprzez ekstrakcję sonikacyjną połączoną z chromatografią gazową ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Zapachowe produkty konsumenckie za pomocą GC-MS, a także GC w połączeniu z olfaktometrią.
Komentarz do analizy
zawiera ~ 0,01% stabilizatora (pirydyna/MEHQ : 1/20)
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the human biomonitoring of non-occupational exposure to the fragrance 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (lysmeral).
Pluym N, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(21), 5873-5882 (2016)
Human metabolism and excretion kinetics of the fragrance lysmeral after a single oral dosage.
Scherer M, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 220(2), 123-129 (2017)
Analysis of odour compounds from scented consumer products using gas chromatography-mass spectrometry and gas chromatography-olfactometry.
Bartsch J, et al.
Analytica Chimica Acta, 904(21), 98-106 (2016)
Health risk assessment of dermal and inhalation exposure to deodorants in Korea.
Kim JH, et al.
The Science of the Total Environment, 625(21), 1369-1379 (2018)
Risk assessment to human health: Consumer exposure to ingredients in air fresheners.
Kim JH, et al.
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 625(21), 1369-1379 (2018)