Merck
51031
Supelco
Benzyl salicylate
analytical standard
Synonim(y):
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
Beilstein:
2115365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.580-1.582
n20/D 1.581 (lit.)
bp
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
Klucz InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
349.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Lapczynski et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S362-S380 (2007-11-24)
A toxicologic and dermatologic review of benzyl salicylate when used as a fragrance ingredient is presented.
Marina G Pintado-Herrera et al.
Analytica chimica acta, 851, 1-13 (2014-12-03)
This work presents the development, optimization and validation of a multi-residue method for the simultaneous determination of 102 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and several types of pesticides in