Merck
68183
Supelco
Benzyl benzoate
analytical standard
Synonim(y):
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Beilstein:
2049280
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 125 °C)
Próba
≥98% (GC)
temp. samozapłonu
896 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Klucz InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl benzoate, an ester of benzyl alcohol and benzoic acid, is widely used as a fragrance fixer, fragrance ingredient and preservative to maintain the potency and stability of a variety of cosmetic formulations. It is also employed as a synthetic musk, acaricide to treat scabies and headlice.
Zastosowanie
Benzyl benzoate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in commercial products and pharmaceutical preparations using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: cinnamomum
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Benzyl Benzoate-Loaded Microemulsion for Topical Applications: Enhanced Dermatokinetic Profile and Better Delivery Promises
Sharma G, et al.
Aaps Pharmscitech, 17(5), 1221-1231 (2016)
Determination of preservatives in cosmetic products: II. High-performance liquid chromatographic identification
Kruijf DN, et al.
Journal of Chromatography A, 469(5), 317-328 (1989)
Photochemical products of benzyl benzoate: possible formation of skin allergens
Shibamoto T and Umano K
Cutaneous and Ocular Toxicology, 4(2), 97-103 (1985)
Simultaneous micro steam distillation/solvent extraction for the isolation of semivolatile flavor compounds from cinnamon and their separation by series coupled-column gas chromatography
Jayatilaka A, et al.
Analytica Chimica Acta, 302(2-3) (1995)
Efficient homogeneous catalytic hydrogenation of esters to alcohols
Zhang J, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 118(7), 1131-1133 (2006)