Merck
42446
Supelco
Bis(8-methylnonyl) phthalate
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl phthalate, Phthalic acid bis(8-methylnonyl) ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.66
Beilstein:
2171889
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477-1.481
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
Klucz InChI
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriel Jiménez-Skrzypek et al.
Journal of chromatography. A, 1611, 460620-460620 (2019-10-28)
In this work, poly(dopamine)-coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@pDA) have been used as sorbents for the magnetic dispersive solid-phase extraction (m-dSPE) of a group of 10 phthalic acid esters (dipropyl phthalate, DPP, dibutyl phthalate, DBP, dicyclohexyl phthalate, DCHP, bis(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP, di-n-octyl phthalate