Merck
49617
Supelco
Dihexyl phthalate
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-dihexyl ester, Di-n-hexyl phthalate, Phthalic acid dihexyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.45
Beilstein:
1886839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486-1.489
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
Klucz InChI
KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dihexyl phthalate, a phthalic acid ester, is generally found in food and beverage products. It is used in cosmetics, and as an additive and a plasticizer in plastic production and food packaging materials. Dihexyl phthalate is regarded as a common environmental contaminant.
Zastosowanie
Dihexyl phthalate may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in food samples, beverages, and bottled water by various chromatography techniques.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Qingsong Zhang et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(40), 4906-4912 (2020-10-01)
In this paper, magnetic ZIF-67 composites were prepared by an in situ method and utilized in the magnetic solid-phase extraction of phthalate esters. The obtained magnetic ZIF-67 composites were characterized in detail, and the adsorption performance was evaluated. The results
Samantha H Dallefeld et al.
Perfusion, 35(3), 209-216 (2019-08-23)
Dexmedetomidine is a sedative administered to minimize distress and decrease the risk of life threatening complications in children supported with extracorporeal membrane oxygenation. The extracorporeal membrane oxygenation circuit can extract drug and decrease drug exposure, placing the patient at risk
Yang Hongjun et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(10), 8489-8500 (2013-04-24)
The Yellow River Delta (YRD) is a typical agricultural and petrochemical industrial area of China. To assess the current status of phthalate esters (PAEs) of soil residues, soil samples (0∼20 cm) (n = 82) were collected in Bincheng District, at the geographic center
Shaoyou Lu et al.
Chemosphere, 202, 726-732 (2018-04-01)
Temporal variability of phthalates (PAEs) in PM2.5 from Shenzhen during 2015-2016 was measured and the associated human exposure via inhalation was assessed. The PM2.5 concentrations ranged from 30.7 to 115 μg m-3, greater than the air quality guidelines of interim target-3 (10-15 μg m-3)
Yu Liu et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2013, 419349-419349 (2013-04-12)
The presence of phthalate esters (PAEs) in the environment has gained a considerable attention due to their potential impacts on public health. This study reports the first data on the occurrence of 15 PAEs in the water near the Mopanshan