8.18627
Linalool
for synthesis
Synonim(y):
Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.10 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
235 °C
siła działania
2790 mg/kg LD50, oral (Rat)
5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.9-5.2 % (v/v)
pH
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
temp. przejścia
flash point 79 °C
rozpuszczalność
1.45 g/L
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(CCC=C(C)C)(C)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Klucz InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup