Kluczowe dokumenty
284424
4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene
99%
Synonim(y):
Eugenol methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?